Merck
489611
Sigma-Aldrich
棕榈酸-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
十六酸-1,2,3,4-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
分子量:
260.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
402.8 °F - closed cup
闪点(°C)
206.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)