Merck
488364
Sigma-Aldrich
琥珀酸-2,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
丁二酸-2,3-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C13CH213CH2CO2H
CAS号:
分子量:
120.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
沸点
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
OC(=O)[13CH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-ZDOIIHCHSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;