Merck
485535
Sigma-Aldrich
DL二硫代苏糖醇-d10
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
Cleland 试剂-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
分子量:
164.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161504
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
技术
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
42-44 °C (lit.)
质量偏移
M+10
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)