Merck
483281
Sigma-Aldrich
溴化铬(III) 六水合物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CrBr3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
399.80
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
powder
mp
79 °C (lit.)
密度
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)