Merck
482161
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),羟基末端
viscosity 3,500 cSt 
别名:
PDMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
折射率
n20/D 1.405
粘度
3,500 cSt
密度
0.98 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(O)O
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.