折射率
n20/D 1.406
粘度
~65 cSt
沸点
>200 °C
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 端羟基聚二甲基硅氧烷表面改性对聚氨酯涂料防腐性能的影响本研究探讨了通过羟基端PDMS改性提高聚氨酯涂料的耐腐蚀性,强调了其在增强防护性能方面的有效性(JH Jeon, MY Shon, 2014)。
- 端羟基聚二甲基硅氧烷修饰SiO2纳米颗粒制备有机硅改性聚氨酯基超疏水涂层该研究探索了端羟基PDMS在涂料超疏水表面中的应用,展示了其在先进材料应用中的实用性(Y Cui et al., 2022)。
- 高玻璃化转变温度形状记忆材料:端羟基聚二甲基硅氧烷改性氰酸酯:该研究展示了使用端羟基PDMS修饰氰酸酯,以创建具有高玻璃化转变温度和形状记忆性能的材料(Z Li et al., 2020)。
- 环氧树脂改性聚二甲基硅氧烷基涂料的制备及性能研究本文讨论了环氧树脂对PDMS的改性,以提高涂层的性能,并为创造更持久、更有效的表面处理提供了见解(C Zhou et al., 2016)。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
相关内容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.