分子量
average Mn 1,700-3,200
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.398
黏度
12-45 cSt
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
, Aligned
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。本产品是环境良性还原剂,已针对催化效率予以增强。点击此处以获取更多信息。
利用聚甲基氢硅氧烷反应进行生物质还原和环化,获取高价值产品
利用聚甲基氢硅氧烷反应进行生物质还原和环化,获取高价值产品
應用
作为硼氢化物的替代物,用于还原胺化合成绿色胺。
取代胺和异吲哚酮的合成:用大量可用的AlCl3/PMHS催化还原胺化
使用聚甲基羟基硅氧烷和[RuCl2(芳烃)]2催化剂,温和催化亚胺的氢化硅烷化,最终合成胺
取代胺和异吲哚酮的合成:用大量可用的AlCl3/PMHS催化还原胺化
使用聚甲基羟基硅氧烷和[RuCl2(芳烃)]2催化剂,温和催化亚胺的氢化硅烷化,最终合成胺
还原剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
399.2 °F - closed cup
閃點(°C)
204 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1705-1705 (1989)
商品
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
相关内容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.