Merck
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-O-甲酰基扁桃酸酰氯
97%
别名:
(-)-O-甲酰-D-扁桃酰氯, (R)-(-)-α-(甲酰氧基)苯乙酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO2CH(C6H5)COCl
CAS号:
分子量:
198.60
Beilstein:
5404068
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]23/D −228°, neat
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
應用
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)