Merck
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-二甲氧基苯基)乙酰氯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
CAS号:
分子量:
214.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5385 (lit.)
沸点
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
226.4 °F - closed cup
闪点(°C)
108 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)