Merck
47617
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH
≥96.0%
别名:
Fmoc-L-天冬酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18N2O5
CAS号:
分子量:
354.36
Beilstein:
4335103
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
方案
≥96.0%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −13±1°, c = 1% in DMF
mp
~190 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-INIZCTEOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)