Merck
47318
Sigma-Aldrich
4-氟-D-苯丙氨酸
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
D-4-氟苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10FNO2
CAS号:
分子量:
183.18
Beilstein:
2416149
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~245 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)