About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS号:
分子量:
214.22
Beilstein:
1311566
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144.5-147 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
257.0 °F
闪点(°C)
125 °C