化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
113-118 °C
官能基
Fmoc
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
InChI 密鑰
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3