About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
CAS号:
分子量:
223.27
Beilstein:
2214428
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
81-84 °C
官能团
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES字符串
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
InChI key
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)