Merck
471941
Sigma-Aldrich
四(2-噻吩基)硼酸钾
别名:
Tetra-2-thienylborate potassium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12BKS4
分子量:
382.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
反应适用性
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
SMILES字符串
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
InChI key
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)