Merck
470864
Sigma-Aldrich
≥99.99% trace metals basis
别名:
二溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Br2
CAS号:
分子量:
159.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
7.14 (vs air)
蒸汽壓力
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
化驗
≥99.5% (by Na2S2O3, titration)
≥99.99% trace metals basis
電阻係數
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
雜質
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
蒸發殘留物
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
正離子痕跡
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
SMILES 字串
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI 密鑰
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
溴可用作化学合成中的溴化和氧化试剂。
用于:
  • 在光催化条件下,在苄位溴化烷基苯。
  • 在路易斯酸催化剂存在下,通过亲电芳香取代反应制备芳香族化合物。
  • 在三卤化磷存在下,通过Hell-Volhard-Zelinski反应在羰基位溴化羰基化合物。
  • 在碱存在下,与一级酰胺通过霍夫曼重排反应制备异氰酸酯、甲酸酯或胺类物质。
其他說明
含有机溴化合物
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Bromine
Goehring RR
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis
Saikia I, et al.
Chemical Reviews, 116, 6837-7042 (2016)
Teresa M Bisson et al.
Environmental science & technology, 46(21), 12186-12193 (2012-10-02)
Recent laboratory and field-scale experiments demonstrated the potential for brominated industrial solid waste from biomass combustion (Br-Ash) to be an efficient, cost-effective alternative to activated carbon for capturing mercury from coal-fired power plants. To develop this attractive alternative technology to
Bromine-77 and iodine-123 radiopharmaceuticals.
G Stöcklin
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 131-147 (1977-01-01)
Nickel-butadiene catalytic system for the cross-coupling of bromoalkanoic acids with alkyl Grignard reagents: a practical and versatile method for preparing fatty acids.
Takanori Iwasaki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(9), 2956-2960 (2013-02-02)