Merck
207888
Sigma-Aldrich
reagent grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Br2
CAS号:
分子量:
159.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141915
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗:
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
等級:
reagent grade
形狀:
liquid
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
7.14 (vs air)
蒸汽壓力
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
化驗
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
形狀
liquid
電阻係數
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI 密鑰
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溴在海洋活动产生的低层大气中以气态形式存在,并且是含铅汽油燃烧产生的一种副产物。它被广泛用作溴化剂。
應用
溴可用于催化:
  • 用氯胺-T对烯烃进行氮杂环丙烷化以形成 N-甲苯磺酰基氮丙啶。
  • 在连续流动系统中将环氧化物和CO2 转化为环状碳酸酯。
溴可用作制备如下化合物的反应物之一:
  • α,β-二溴琥珀酸
  • Z)-乙基-2-溴-5-(三甲基甲硅烷基)-戊-2-烯-4-炔酸乙酯
  • α,α′-二溴-2′,4′-二硝基-2(或3或4)-(乙酰氧基)联苄
  • 二苄基萘酚
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Metal Free Conducting PEDOS, PEDOT, and Their Analogues via an Unusual Bromine-Catalyzed Polymerization.
Patra A, et al.
Macromolecules, 48(24), 8760-8764 (2015)
Use of Bromine and Bromo-Organic Compounds in Organic Synthesis.
Saikia I, et al.
Chemical Reviews (2016)
The chemistry of atmospheric bromine.
Wofsy SC, et al.
Geophysical Research Letters, 2(6), 215-218 (1975)
Reaction of bromine and chlorine with phenolic compounds and natural organic matter extracts-Electrophilic aromatic substitution and oxidation.
Criquet J, et al.
Water Research, 85, 476-486 (2015)
Bromine-catalyzed aziridination of olefins. A rare example of atom-transfer redox catalysis by a main group element.
Jeong JUK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(27), 6844-6845 (1998)