Merck
470384
Sigma-Aldrich
3-甲基三氟甲苯
98%
别名:
α,α,α-三氟-间二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CF3
CAS号:
分子量:
160.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
沸点
130 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChI key
VJYXZJGDFJJDGF-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
80.6 °F - closed cup
闪点(°C)
27 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Improved synthesis of 1, 4, 5, 8, 9, 12-hexaazatriphenylene.
Rogers DZ.
The Journal of Organic Chemistry, 51(20), 3904-3905 (1986)