Merck
468223
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)铬(III)
别名:
Cr(TMHD)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS号:
分子量:
601.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: chromium
mp
228-233 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Cr](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Cr/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI 密鑰
RFPUUUFELQVSDA-GECNZSFWSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)