Merck
230723
Sigma-Aldrich
六水合三氯化铬(III) 六水合物
96%
别名:
六水氯化铬, 三氯化铬六水合物, 六水氯化无色铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CrCl3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
266.45
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
core: chromium
reagent type: catalyst
密度
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六水氯化铬是氯化铬的水化形式,常用作前体合成其他铬复合物,或作为有机合成的催化剂。
應用
六水氯化铬可用于:
  • 六水氯化铬可用作葡萄糖异构为果糖反应的催化剂。
  • 作为三氧化二铬纳米片的前体。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Two-Dimensional Amorphous Cr2O3 Modified Metallic Electrodes for Hydrogen Evolution Reaction
Physica Status Solidi RRL: Rapid Research Letters, 13(12), 1900025-1900025 (2019)
Catalytic conversion of glucose in dimethylsulfoxide/water binary mix with chromium trichloride: Role of water on the product distribution
Jia S, et al.
Chemical Engineering Journal, 254, 333-339 (2014)