Merck
460168
Sigma-Aldrich
聚乙二醇单油酸酯
average Mn ~460
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~460
折射率
n20/D 1.465
bp
>260 °C (lit.)
酸值
3 KOH/g
羥值
90 mg KOH/g
碘值
3
溶解度
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
密度
0.969 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI 密鑰
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
增塑剂,表面活性剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)