Merck
416177
Sigma-Aldrich
乙氧基化三羟甲基丙烷
average Mn ~1,014
别名:
3 臂 PEO, 3 臂PEG, 三羟甲基丙烷乙氧基化物 (20/3 EO/OH), 乙氧基化三羟甲基丙烷 (4.6 EO/OH), 乙氧基化三羟甲基丙烷 (4/15 EO/OH), 聚乙二醇三羟甲基丙烷三醚, 聚乙二醇三羟甲基丙烷醚, 聚(环氧乙烷),3 臂,羟基末端
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mn ~1,014
折射率
n20/D 1.472
密度
1.1 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI 密鑰
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
444.2 °F - closed cup
閃點(°C)
229 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)