Merck
459879
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-羟基-3-苯丙酸苄酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
256.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves