Merck
270121
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-羟基-2-甲基丙酸甲酯
97%
别名:
(+)-甲基L-β-羟基异丁酸酯, (S)-(+)-3-羟基-2-异丁酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1720830
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
旋光性
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
光学纯度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
沸点
74 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
hydroxyl
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
应用
甲基 ( S )-(+)-3-羟基-2-甲基丙酸酯可用作 (+)-圆皮海绵内酯(一种强效抗有丝分裂剂)全合成的起始物料。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)