Merck
459240
Sigma-Aldrich
Z-L-蛋氨酸
97%
别名:
N-苄氧羰基-L-甲硫氨酸, Z-Met-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
283.34
Beilstein:
2058696
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
66-70 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)