Merck
459216
Sigma-Aldrich
L -丙氨酸酰胺 盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
CAS号:
分子量:
124.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
212-217 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1