化驗
97%
光學活性
[α]23/D −18.5°, c = 1 in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-8(2)9(10(15)14(6)17-7)13-11(16)18-12(3,4)5/h8-9H,1-7H3,(H,13,16)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
應用
α-氨基 Weinreb 酰胺。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
Synthesis, 453-453 (1990)