Merck
456330
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-苯四羧二酸酐-d2
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
均苯四甲酸二酐-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D2O6
分子量:
220.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
solid
mp
283-286 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2H])c3C(=O)OC(=O)c13
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H/i1D,2D
InChI key
ANSXAPJVJOKRDJ-QDNHWIQGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1