文件
8.07516
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
for synthesis
别名:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
218.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
酶委員會索引編號:
201-898-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
630 °C
效力
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
397-400 °C/1013 hPa
mp
284-287 °C
轉變溫度
flash point 380 °C
體積密度
400‑600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
InChI 密鑰
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride for synthesis. CAS 89-32-7, molar mass 218.12 g/mol.
分析報告
Assay (estericification)≥ 97.0 %Melting range (lower value)≥ 284 °CMelting range (upper value)≤ 288 °CIdentity (IR)passes test
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
716.0 °F - closed cup
閃點(°C)
380 °C - closed cup