分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
617.0 °F
闪点(°C)
325 °C
其他客户在看
联系技术服务部门11 - Combustible Solids
WGK 1
617.0 °F
325 °C