About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H12N8Na4NiO12S4
CAS号:
分子量:
979.40
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
反应适用性
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.4Na.Ni/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-34-25(17)33-26-18-6-2-15(55(47,48)49)11-23(18)31(35-26)40-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(39-32)38-30-22-10-14(54(44,45)46)3-7-19(22)27(36-29)37-30;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41
InChI key
UAMQBHBCNOEWGQ-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他客户在看
商品
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.