Merck
450308
Sigma-Aldrich
水合硫酸铝 水合物
99.99% trace metals basis
别名:
Aluminum sulfate hydrate, Dialuminum trisulfate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2(SO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
342.15 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.99% trace metals basis
形狀:
powder and chunks
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
雜質
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI 密鑰
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)