About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D11N
CAS号:
分子量:
96.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
沸点
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+11
SMILES字符串
[2H]N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-KTIYLIMOSA-N
相关类别
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
60.8 °F - closed cup
闪点(°C)
16.00 °C - closed cup