化驗
99%
光學活性
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 98% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3