About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12N2O2
CAS号:
分子量:
156.18
Beilstein:
82869
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
旋光性
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
mp
258-262 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI key
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
应用
Schöllkopf 教授研制的手性辅助剂,用于 α-氨基酸的对映选择性合成。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)