Merck
447978
Sigma-Aldrich
糊精棕榈酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H102O9
CAS号:
分子量:
895.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
mp
80-130 °C (lit.)
酸值
4‑7 mg KOH/g
皂化值
195‑220 mg KOH/g
密度
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
用于液体石蜡、高级醇、酯和酮的胶凝剂。水包油和油包水体系中的油相稳定剂。均匀分散染料。
特點和優勢
表面活性剂对凝胶强度无影响。形成可逆温凝胶。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)