方案
95%
表单
solid
旋光性
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
mp
105-112 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3