About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2
CAS号:
分子量:
143.18
Beilstein:
1099836
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于不对称合成的多功能手性助剂。最新综述请参见 Aldrichimica Acta。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)