Merck
439924
Sigma-Aldrich
3-(4-氯苯甲酰)丙酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COCH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
212.63
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
128-130 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble(lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES字符串
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)