Merck
436828
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-乳酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CONH2
CAS号:
分子量:
89.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −20.5°, c = 10 in H2O
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m0/s1
InChI key
SXQFCVDSOLSHOQ-REOHCLBHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)