Merck
433640
Sigma-Aldrich
聚(乙烯-co-丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸缩水甘油酯)
pellets
别名:
Ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate copolymer, Glycidyl methacrylate-ethylene-methyl acrylate copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
熔體指數
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
成份
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
硬度
70 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
39 °C (lit.)
轉變溫度
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
InChI 密鑰
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
應用
可交联的涂层和助粘剂。
悬垂缩水甘油基官能团,可进行接枝或交联。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3