Merck
430862
Sigma-Aldrich
聚(乙烯-co-甲基丙烯酸缩水甘油酯)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
别名:
2-丙酸,2-甲基-,环氧乙烷基甲基酯,乙烯聚合物, 乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物, 甲基丙烯酸缩水甘油酯-乙烯共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
熔體指數
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
成份
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
硬度
92 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
99 °C (lit.)
轉變溫度
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
可交联涂层和助粘剂。
悬垂缩水甘油基官能团,可进行接枝或交联。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.