方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
mp
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
InChI key
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
应用
用作制备手性膦配体(用于不对称合成)的中间体。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)