About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10N2O2S
CAS号:
分子量:
246.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
表单
solid
mp
70-72 °C (lit.)
官能团
nitro
phenyl
thioether
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChI key
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3