About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H16O3
CAS号:
分子量:
304.34
Beilstein:
2660895
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
210-215 °C
官能团
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES字符串
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
InChI key
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
新型三苯甲基连接基团的前体。非常适于与 TentaGel 发生偶联反应
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)