Merck
425184
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸钕(III)
98%
别名:
三氟甲基磺酸钕(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Nd(CF3SO3)3
CAS号:
分子量:
591.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
方案
98%
反应适用性
core: neodymium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[Nd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Nd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
应用
用于硅基烯醇醚与醛进行羟醛反应的耐水路易斯酸。
Catalyst for:
  • Catalytic dehydration of fructose
  • Diels-Alder reactions of cyclopentadiene and alkyl acrylates
  • α-amination reactions of pyrazolones
  • Polymerization reactions of cyclosiloxanes
  • Direct polycondensation of dicarboxylic acids and diols
  • Regioselective reductive ring opening of benzylidene acetals
  • Paal-Knorr cyclocondensation
  • Nitration of benzene
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)