Merck
420859
Sigma-Aldrich
LUDOX ® TMA 胶态二氧化硅
34 wt. % suspension in H2O
别名:
二氧化硅 制备
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352309
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
colloidal
品質等級
形狀
liquid
濃度
34 wt. % suspension in H2O
表面積
~140 m2/g
pH值
4-7
密度
1.23 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
LUDOX® TMA胶体二氧化硅与 戊胺一起被用作表面活性颗粒,以防止泡沫析水、粗化和聚结。
其他应用包括:
  • 制备多孔布拉格镜并通过渗透聚二甲基硅氧烷将其作为灵活且具有生物相容性的干涉光滤光片。
  • 在通过微滴乳液聚合制备乳胶时作为填料和表面活性剂。
  • 作为环己烷包水微滴乳化的稳定剂,通过界面间对加成聚合形成稳定的聚氨酯壳。
  • 以聚氨酯分散体和胶体二氧化硅颗粒合成有机-无机纳米复合薄膜。
特點和優勢
去离子
法律資訊
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organic-inorganic nanocomposite films made from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.
Serkis M, et al.
Composite Interfaces, 23(2), 157-173 (2016)
Flexible, adhesive, and biocompatible Bragg mirrors based on polydimethylsiloxane infiltrated nanoparticle multilayers.
Calvo ME and Mi?guez H.
Chemistry of Materials, 22(13), 3909-3915 (2010)
Surfactant-free polyurethane nanocapsules via inverse pickering miniemulsion.
Schoth A, et al.
Langmuir, 31(13), 3784-3788 (2015)
Silica nanoparticles as surfactants and fillers for latexes made by miniemulsion polymerization.
Tiarks F .
Langmuir, 17(19), 5775-5780 (2001)
On the long-term stability of foams stabilised by mixtures of nano-particles and oppositely charged short chain surfactants.
Arriaga LR, et al.
Soft Matter, 8(43), 11085-11097 (2012)