Merck
420697
Sigma-Aldrich
N-(甲氧基甲基)-N-(三甲基硅烷基甲基)苄胺
96%
别名:
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
237.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
沸点
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
ether
phenyl
SMILES字符串
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
InChI key
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
应用
形成偶氮甲碱叶立德,易于进行 [3+2] 环加成反应,生成能够提供高产率 N-苄基取代吡咯烷的 α,ß-不饱和酯。
用于在实际大量合成手性吡咯烷中进行不对称 1,3-偶极环加成反应。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 2646-2646 (2006)
Kotian, Pravin L.; et al.
Organic Process Research & Development, 9(2), 193-197 (2005)