Merck
412422
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,3.0 代 溶液
20 wt. % in methanol
别名:
Starburst PAMAM-G 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NH2)32
分子量:
6908.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amino surface groups
质量水平
表单
liquid
分子量
generation 3.0
特点
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
浓度
20 wt. % in methanol
表面基团编号
32
折射率
n20/D 1.367
沸点
64.7 °C
密度
0.863 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
一般描述
PAMAM树状聚合物是一种具有大量末端基团的对称聚合物,由于其生物相容性和亲和性,可以轻易地与生物分子结合。这些树枝状聚合物具有多价表面,其中包含包膜和与树枝相附的核内各种活性位点。它们是高度分支的纳米级聚合物,广泛用于在生物医学领域的靶向给药。
应用
PAMAM树状聚合物可作为核酸递送的转染剂使用。例如,它可用于靶向肿瘤坏死因子(TNF)的siRNA的肺部给药。
外形
含有 32 个表面伯氨基
法律信息
由 Dendritech® 公司生产。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Treatment of acute lung inflammation by pulmonary delivery of anti-TNF-? siRNA with PAMAM dendrimers in a murine model
Adam Bohr, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 156, 114-120 (2020)
Polyamidoamine dendrimers: Favorable polymeric nanomaterials for lipase activation
Amal A.M. Elgharbawy, et al.
Materials Today Communications, 25, 101492-101492 (2020)
Ajay Vikram Singh et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(1), 1943-1955 (2020-12-30)
In an in vitro nanotoxicity system, cell-nanoparticle (NP) interaction leads to the surface adsorption, uptake, and changes into nuclei/cell phenotype and chemistry, as an indicator of oxidative stress, genotoxicity, and carcinogenicity. Different types of nanomaterials and their chemical composition or
商品
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.