描述
amino surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 6.0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
號表面基團
256
密度
0.806 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有 256 个表面伯氨基。
法律資訊
由Dendritech®公司制造。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.